Learn More
6'-[(6-Amino-4-pirimidinil)amino]-8'-metilespiro[ciclohexano-1,3'(2'H)-imidazo[1,5-a]piridina]-1',5'-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6'-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)amino]-8'-methylspiro[cyclohexane-1,3'(2'H)-imidazo[1,5-a]pyridine]-1',5'-dione |
| CAS | 1849590-01-7 |
| Fórmula molecular | C17H20N6O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | eFT508 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N6O2/c1-10-7-11(21-13-8-12(18)19-9-20-13)16(25)23-14(10)15(24)22-17(23)5-3-2-4-6-17/h7-9H,2-6H2,1H3,(H,22,24)(H3,18,19,20,21) |
| SMILES | CC1=C2N(C(=O)C(=C1)Nc3cc(N)ncn3)C4(CCCCC4)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 6-[(6-aminopirimidin-4-il)amino]-8-metilespiro[2H-imidazo[1,5-a]piridina-3,1'-ciclohexano]-1,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 340.38 |