Learn More
Ácido 6-(6-(6-aminohexanamido)hexanamido)hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(6-(6-Aminohexanamido)hexanamido)hexanoic Acid |
| CAS | 5776-78-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H35N3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-[[6-[(6-Amino-1-oxohexyl)amino]-1-oxohexyl]amino]hexanoic Acid 6-Aminocaproic Acid Trimer 6-Aminohexanoic Acid Trimer Caprolactam Trimer Tris-α-aminocaproic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H35N3O4/c19-13-7-1-4-10-16(22)20-14-8-2-5-11-17(23)21-15-9-3-6-12-18(24)25/h1-15,19H2,(H,20,22)(H,21,23)(H,24,25) |
| SMILES | NCCCCCC(NCCCCCC(NCCCCCC(O)=O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[6-(6-aminohexanoilamino)hexanoilamino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 357.49 |
| Mostrar más |