Learn More
6(5H)-fenantridinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
6(5H)-Phenanthridinone is used as a probe into the role of PARP in cellular response to irradiation. Treatment of cells with 6(5H)-Phenanthridinone and various DNA-damaging agents showed a resistance to apoptosis. It acts as a reactant in the synthesis of 5,6-dihydrophenanthridine sulfonamides, oxidative coupling with diphenylacetylene, direct copper acetate-catalyzed N-cyclopropylation of cyclic amides. It is used as HIV-1 integrase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 6(5H)-fenantridinona se utiliza como sonda con función de PARP en la respuesta celular a la radiación. El tratamiento de las células con 6(5H)-fenantridinona y varios agentes dañinos para el ADN mostró resistencia a la apoptosis. Actúa como reactante en la síntesis de 5,6-dihidrofenantridina sulfonamidas, acoplamiento oxidativo con difenilacetileno, N-ciclopropilación directa catalizada por acetato de cobre de amidas cíclicas. Se utiliza como inhibidor de la integrasa del VIH-1.
Solubilidad
Soluble en DMSO (5 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6(5H)-Phenanthridinone |
| Punto de fusión | 288°C to 294°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 140641 |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO (5mg/ml). Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.22 |
| Porcentaje de pureza | 96% |