Learn More
Globe Scientific Taza de recolección de 6,5 oz con pico de vertido
Código de producto. 31922280 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
192 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31922280 192 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 31922280 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 5920
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. Un vaso de recogida de 6,5 oz con pico de vertido permite transferir líquidos sin derramarse
  • Las copas tienen marcas de graduación claras que proporcionan medidas tanto en milímetros (mL) como en onzas (oz.)
  • La copa de polipropileno es resistente a la rotura
  • Las copas se envasan en 25 por funda, con 20 fundas por caja
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de recogida de orina
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Descripción Para uso entre 0 °C y 135 °C
Graduaciones De 20 a 180 mL
Sin látex Sí
N.º por caja 500/Cs.
Requisitos de almacenamiento Ambiente
Volumen (imperial) 6,5 oz
Volumen (métrico) 192 mL