Learn More
6-(5-cloropiridin-2-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-ona, Mikromol™
Código de producto. 17934456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17934456 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17934456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0149.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-(5-cloropiridin-2-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
CAS 148891-53-6
Nombres de analitos o componentes 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H7 Cl N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. C (EP), Zopiclone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClN4O/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-6-8-10(11(16)17)14-4-3-13-8/h1-5H,6H2
SMILES Clc1ccc(nc1)N2Cc3nccnc3C2=O
Nombre IUPAC 6-(5-cloropiridin-2-il)-7H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-ona
Peso molecular (g/mol) 246.65
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0308 g/mol