Learn More
6-(5-cloro-2-piridil)-6,7-dihidro-7-hidroxi-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| CAS | 43200-81-3 |
| Fórmula molecular | C11 H7 Cl N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5,10,17H |
| SMILES | OC1N(C(=O)c2nccnc12)c3ccc(Cl)cn3 |
| Nombre IUPAC | 6-(5-cloropiridin-2-il)-7-hidroxi-7H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 262.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0258 |