Learn More
Hamilton™ Cerámica 6-5, HVCX, válvula PSD
Código de producto. 11503534
Cambiar vista
Click to view available options
Actuación:
PSD/4, PSD/6, PSD/8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Actuación Tamaño de la unidad
11503534 PSD/4, PSD/6, PSD/8 cada uno
1 options
Código de producto. 11503534 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 999801
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Un diámetro interno de puerto más grande permite un mayor flujo de líquido incluso con fluido moderadamente viscoso.
Hoja de especificaciones
  • Modelo de válvula– 6-5
  • Descripción del modelo de válvula– Válvula 6-5
  • Trayectoria del fluido– Cerámica/CTFE/ETFE
  • Tamaño de la válvula– HVCX
  • Diámetro nominal del puerto– 0,050 in (1,3 mm)
  • Dimensión del cuerpo exterior de la válvula– 1 in (25,4 mm)
  • Material de la carcasa– Aluminio
  • Accionado– PSD/4, PSD/6, PSD/8
  • Par de arranque– 15 onzas-pulgada (105,9 mNm)
  • Montaje en panel– No
  • Profundidad de rosca– 0,320 (8,1 mm)
  • Conexión roscada–¼ -28
  • Temperatura de funcionamiento alta– 35 °C (95 °F)
  • Temperatura de funcionamiento baja– 10 °C (50 °F)
  • Presión de operación– 0 a 100 psig (0 a 6,9 bar)
  • Temperatura de almacenamiento alta– 50 °C (122 °F)
  • Temperatura de almacenamiento baja– -20 °C (-4 °F)
Especificaciones
Actuación PSD/4, PSD/6, PSD/8
Tipo Válvula de instrumento
No. of Ports Válvula 6-5