Learn More
Ácido 6-[4-(terc-butoxicarbonil)piperazin-1-il]nicotínico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10219442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10219442 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10639954 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10219442 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 201809-22-5
Fórmula molecular C15H21N3O4
Peso molecular (g/mol) 307.35
Número MDL MFCD06245543
Clave InChI PWYGTZUOLAGDNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 4-5-carboxy-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, n4-boc-6-piperazin-1-ylnicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino-nicotinic acid, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-carboxy-2-pyridinyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2771823
Nombre IUPAC ácido 6-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperazin-1-il]piridina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-[4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.35
Porcentaje de pureza 97%