Learn More
Clorhidrato de [6-(4-fenilbutoxi)hexil]bencilamina, TRC
Código de producto. 30415454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30415454 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30415454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31961710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material [6-(4-Phenylbutoxy)hexyl]benzylamine Hydrochloride
CAS 163923-18-0
Fórmula molecular C23H33NO . HCl
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-Benzyl-6-(4-phenylbutoxy)hexan-1-amine Hydrochloride, N-[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]-benzenemethanamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H33NO.ClH/c1(10-18-24-21-23-16-7-4-8-17-23)2-11-19-25-20-12-9-15-22-13-5-3-6-14-22;/h3-8,13-14,16-17,24H,1-2,9-12,15,18-21H2;1H
SMILES Cl.C(CCCOCCCCc1ccccc1)CCNCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencil-6-(4-fenilbutoxi)hexan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 376
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.2329
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.