Learn More
Clorhidrato de [6-(4-fenilbutoxi)hexil]bencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [6-(4-Phenylbutoxy)hexyl]benzylamine Hydrochloride |
| CAS | 163923-18-0 |
| Fórmula molecular | C23H33NO . HCl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Benzyl-6-(4-phenylbutoxy)hexan-1-amine Hydrochloride, N-[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]-benzenemethanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33NO.ClH/c1(10-18-24-21-23-16-7-4-8-17-23)2-11-19-25-20-12-9-15-22-13-5-3-6-14-22;/h3-8,13-14,16-17,24H,1-2,9-12,15,18-21H2;1H |
| SMILES | Cl.C(CCCOCCCCc1ccccc1)CCNCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-6-(4-fenilbutoxi)hexan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 376 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.2329 |