Learn More
6-(4-Morfolinil)-2-[2-(2-piridinil)etoxi]-4(1H)-pirimidinona Hidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4-Morpholinyl)-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4(1H)-pyrimidinone Hydrazone |
| CAS | 719285-83-3 |
| Fórmula molecular | C15H20N6O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-[6-Hydrazinyl-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4-pyrimidinyl]morpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N6O2/c16-20-13-11-14(21-6-9-22-10-7-21)19-15(18-13)23-8-4-12-3-1-2-5-17-12/h1-3,5,11H,4,6-10,16H2,(H,18,19,20) |
| SMILES | NNc1cc(nc(OCCc2ccccn2)n1)N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | [6-morfolin-4-il-2-(2-piridin-2-iletoxi)pirimidin-4-il]hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 316.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1648 |