Learn More
6-[(4-metilfenil)tio]-2-oxo-9-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-2,3-dihidropurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[(4-Methylphenyl)thio]-2-oxo-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-2,3-dihydropurine |
| CAS | 135041-24-6 |
| Fórmula molecular | C23H24N4O8S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-S-(4-Methylphenyl)-6-thio-xanthosine 2',3',5'-Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24N4O8S/c1-11-5-7-15(8-6-11)36-21-17-20(25-23(31)26-21)27(10-24-17)22-19(34-14(4)30)18(33-13(3)29)16(35-22)9-32-12(2)28/h5-8,10,16,18-19,22H,9H2,1-4H3,(H,25,26,31)/t16-,18-,19-,22-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3C(=NC(=O)Nc23)Sc4ccc(C)cc4 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-[6-(4-metilfenil)sulfanil-2-oxo-3H-purin-9-il]oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 516.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.1315 |