Learn More
6-{[(4-metoxifenil)metil]amino}-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one |
| CAS | 1157411-52-3 |
| Fórmula molecular | C17H18N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-21-15-6-2-12(3-7-15)11-18-14-5-8-16-13(10-14)4-9-17(20)19-16/h2-3,5-8,10,18H,4,9,11H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC3=C(C=C2)NC(=O)CC3 |
| Nombre IUPAC | 6-[(4-metoxifenil)metilamino]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1368 |