Learn More
Ácido 6-(4-Metoxifenil)-2-naftoico, TRC
Código de producto. 30483024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483024 100 mg 100 miligramos
30469710 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM266125100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132292-17-2
Fórmula molecular C18H14O3
Peso molecular (g/mol) 278.3
Sinónimo 2-(4-Methoxyphenyl)naphthalene-6-carboxylic Acid, 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthalenecarboxylic Acid
Nombre IUPAC Ácido 6-(4-metaxifenil)naftaleno-2-carboxílico
SMILES COc1ccc(cc1)c2ccc3cc(ccc3c2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O3/c1-21-17-8-6-12(7-9-17)13-2-3-15-11-16(18(19)20)5-4-14(15)10-13/h2-11H,1H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0943