Learn More
Éster etílico del ácido 6-(4-metoxifenil)-2-naftoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1334137-82-4 |
| Fórmula molecular | C20H18O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthalenecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O3/c1-3-23-20(21)18-7-6-16-12-15(4-5-17(16)13-18)14-8-10-19(22-2)11-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc(OC)cc3 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-metoxifenil)naftaleno-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 306.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1256 |