Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-(4-fluorofenil)piridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497655 250 mg 250 miligramos
11476310 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27168.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Utilizado en la síntesis orgánica. Los ésteres borónicos se utilizan ampliamente para llevar a cabo reacciones de acoplamiento cruzado.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073354-81-0
Fórmula molecular C17H19BFNO2
Peso molecular (g/mol) 299.15
Número MDL MFCD09037494
Clave InChI CTCLIEHCPOJNSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-4-fluorophenyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-fluorophenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44755190
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.15
Porcentaje de pureza 95%