Learn More
6-(4-etoxifenil)piridazin-3(2H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4-ethoxyphenyl)pyridazin-3(2H)-one |
| CAS | 95117-76-3 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-2-16-10-5-3-9(4-6-10)11-7-8-12(15)14-13-11/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-etoxifenil)-1H-piridazin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.236 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.09 |