Learn More
6-(4-clorofenil)imidazo[2,1-b]tiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole |
| CAS | 7025-30-1 |
| Fórmula molecular | C11H7ClN2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClN2S/c12-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-5-6-15-11(14)13-10/h1-7H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2cn3ccsc3n2 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-clorofenil)imidazo[2,1-b][1,3]tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 234.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0018 |