Learn More
6-(4-clorofenil)imidazo[2,1-B][1,3]tiazol-5-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-B][1,3]thiazole-5-carbaldehyde |
| CAS | 82588-41-8 |
| Fórmula molecular | C12H7N2OSCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7ClN2OS/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-10(7-16)15-5-6-17-12(15)14-11/h1-7H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2nc3sccn3c2C=O |
| Nombre IUPAC | 6-(4-clorofenil)imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 262.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.9968 |