Learn More
6-(4-Bromofenil)-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430070 1 g 1 g
11440070 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50588.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36725-37-8
Fórmula molecular C10H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 253.099
Número MDL MFCD00203490
Clave InChI CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-4-bromophenyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 6-4-bromophenyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3-4-bromophenyl-4,5-dihydro-1h-pyridazin-6-one, 6-4-bromophenyl-4 5-dihydro-2h-pyrida, 6-p-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,6-4-bromophenyl-4,5-dihydro, 6-4-bromo-phenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one
PubChem CID 689108
Nombre IUPAC 3-(4-bromofenil)-4,5-dihidro-1H-piridazin-6-ona
SMILES C1CC(=O)NN=C1C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Punto de fusión 167°C to 171°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 98%