Learn More
6-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)isoquinolina (>85%), TRC
Código de producto. 30423951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423951 500 mg 500 miligramos
30410197 50 mg -
30423179 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT303255500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 675576-26-8
Fórmula molecular C15H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 255.11
Nombre IUPAC 6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)isoquinolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3cnccc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1431