Learn More
6-[4-(3-trifluorometilpiridin-2-iloxi)-2-metilfenil]-1,5-dimetil-2,4(1H,3H)-pirimidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[4-(3-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)-2-methylphenyl]-1,5-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| CAS | 1643462-64-9 |
| Fórmula molecular | C19 H16 F3 N3 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,5-Dimethyl-6-(2-methyl-4-((3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16F3N3O3/c1-10-9-12(28-17-14(19(20,21)22)5-4-8-23-17)6-7-13(10)15-11(2)16(26)24-18(27)25(15)3/h4-9H,1-3H3,(H,24,26,27) |
| SMILES | CN1C(=O)NC(=O)C(=C1c2ccc(Oc3ncccc3C(F)(F)F)cc2C)C |
| Nombre IUPAC | 1,5-dimetil-6-[2-metil-4-[[3-(trifluorometil)-2-piridil]oxi]fenil]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 391.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.1144 |