Learn More
6-[4-(1-Ciclohexil-1H-tetrazol-5-il)butoxi]-1-[4-(1-ciclohexil-1H-tetrazol-5-il)butilo]-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30179902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179902 10 mg 10 miligramos
30180027 100 mg 100 miligramos
30180316 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98825510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865792-18-3
Fórmula molecular C31 H45 N9 O2
Peso molecular (g/mol) 575.75
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 6-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 1-(4-(5-Cyclohexyl-1H-tetrazol-1-yl)butyl)-6-(4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Nombre IUPAC 6-[4-(1-ciclohexiltetrazol-5-il)butoxi]-1-[4-(1-ciclohexiltetrazol-5-il)butilo]-3,4-dihidroquinolina-2-one
SMILES O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1CCCCc5nnnn5C6CCCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-(5-Cyclohexyl-1H-tetrazol-1-yl)butyl)-6-(4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H45N9O2/c41-31-20-17-24-23-27(42-22-10-8-16-30-33-35-37-40(30)26-13-5-2-6-14-26)18-19-28(24)38(31)21-9-7-15-29-32-34-36-39(29)25-11-3-1-4-12-25/h18-19,23,25-26H,1-17,20-22H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.3696