Learn More
6-[(3R,4R)-3-(acetiloxi)-N,4-dimetil-6-oxo-L-norleucina] ciclosporina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[(3R,4R)-3-(Acetyloxy)-N,4-dimethyl-6-oxo-L-norleucine] Cyclosporin A |
| CAS | 121584-52-9 |
| Fórmula molecular | C62H109N11O14 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-[(3R,4R)-3-(Acetyloxy)-N,4-Dimethyl-6-Oxo-L-Norleucine] Cyclosporine A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C62H109N11O14/c1-25-43-58(82)67(18)32-48(76)68(19)44(28-33(2)3)55(79)66-49(37(10)11)61(85)69(20)45(29-34(4)5)54(78)63-40(15)53(77)64-41(16)57(81)70(21)46(30-35(6)7)59(83)71(22)47(31-36(8)9)60(84)72(23)50(38(12)13)62(86)73(24)51(56(80)65-43)52(87-42(17)75)39(14)26-27-74/h27,33-41,43-47,49-52H,25-26,28-32H2,1-24H3,(H,63,78)(H,64,77)(H,65,80)(H,66,79)/t39-,40+,41-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@H](C)CC=O)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(1R,2R)-1-[(2S,5S,11S,14S,17S,20S,23R,26S,29S,32S)-5-etil-1,7,10,16,20,23,25,28,31-nonametil-11,17,26,29-tetrakis(2-metilpropil)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxo-14,32-di(propan-2-il)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazaciclotritriacont-2-il]-2-metil-4-oxobutil] |
| Peso molecular (g/mol) | 1232.59 |