Learn More
6-(3-piridinilcarbonil)valerolactama-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(3-Pyridinylcarbonyl)valerolactam-d4 |
| CAS | 1189467-35-3 |
| Fórmula molecular | C11H8D4N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[3-(Pyridinyl-d4)carbonyl]-2-piperidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10(8-3-1-5-12-7-8)9-4-2-6-13-11(9)15/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2,(H,13,15)/i1D,3D,5D,7D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)C2CCCNC2=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbonil)piperidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.115 |