Learn More
Pinacol éster de ácido 6-[3-(dimetilamino)propoxi]piridina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996091 5 g 5 g
11986091 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444970050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918643-56-8
Fórmula molecular C16H27BN2O3
Peso molecular (g/mol) 306.21
Número MDL MFCD06797989
Clave InChI QWJUJXPYTLOKRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propan-1-amine, 2-3-n,n-dimethylamino-propoxy pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yloxy propan-1-amine, dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yloxy-propyl-amine, dimethy 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-22-yloxy propyl amine, dimethyl 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl oxy-1-propanamine
PubChem CID 17998906
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-il]oxipropan-1-amina
SMILES CN(C)CCCOC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 34°C to 37°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.