Learn More
6-(3-Cloropropilamino)-1,3-dimetil-2,4(1H,3H)-pirimidinediona, TRC
Código de producto. 30134561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134561 10 g 10 g
30012390 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30134561 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC37980010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34654-81-4
Fórmula molecular C9H14ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 231.68
Sinónimo 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil;
Nombre IUPAC 6-(3-cloropropilamino)-1,3-dimetilpirimidina-2,4-diona
SMILES CN1C(=O)C=C(NCCCCl)N(C)C1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-(3-Chloropropylamino)-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14ClN3O2/c1-12-7(11-5-3-4-10)6-8(14)13(2)9(12)15/h6,11H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0775