Learn More
6-(3,5-dimetoxifenil)pirido[2,3-d]pirimidina-2,7-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(3,5-Dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine |
| CAS | 192705-78-5 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N5 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N5O2/c1-21-10-3-8(4-11(6-10)22-2)12-5-9-7-18-15(17)20-14(9)19-13(12)16/h3-7H,1-2H3,(H4,16,17,18,19,20) |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(c1)c2cc3cnc(N)nc3nc2N |
| Nombre IUPAC | 6-(3,5-dimetoxifenil)pirido[2,3-d]pirimidina-2,7-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 297.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1226 |