Learn More
Éster metílico del ácido nicotínico 6-[(3,5,5,8,8-pentametil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etenil], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethenyl] Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153559-44-5 |
| Fórmula molecular | C24H29NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-[1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29NO2/c1-15-12-19-20(24(5,6)11-10-23(19,3)4)13-18(15)16(2)21-9-8-17(14-25-21)22(26)27-7/h8-9,12-14H,2,10-11H2,1,3-7H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(nc1)C(=C)c2cc3c(cc2C)C(C)(C)CCC3(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-[1-(3,5,5,8,8-pentametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etenil]piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 363.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.2198 |