Learn More
6-[[2-(terc-butildimetilsililoxi)etil]metilamino]piridin-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylamino]pyridin- |
| CAS | 326496-02-0 |
| Fórmula molecular | C14 H26 N2 O2 Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26N2O2Si/c1-14(2,3)19(5,6)18-10-9-16(4)13-8-7-12(17)11-15-13/h7-8,11,17H,9-10H2,1-6H3 |
| SMILES | CN(CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1ccc(O)cn1 |
| Nombre IUPAC | 6-[2-[terc-butil(dimetil)silil]oxietil-metilamino]piridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 282.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1764 |