Learn More
Ácido 6-(2-furil)nicotínico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10557484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10557484 5 g 5 g
10001934 250 mg 250 miligramos
10144913 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10557484 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54901DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-36-2
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD06410385
Clave InChI ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 19010290
Nombre IUPAC ácido 6-(furan-2-il)piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2-Furyl)nicotinic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%