Learn More
6-(2-Furil)nicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285614
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10285614 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10285614 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54904DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2-Furyl)nicotinaldehyde
CAS 886851-42-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H7NO2
Número MDL MFCD04115423
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-2-furyl nicotinaldehyde, 6-furan-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-furan-2-yl nicotinaldehyde, 6-2-furyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-2-furanyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-furanyl, 6-furan-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde
Clave InChI RHHAYCIYWCFECO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Nombre IUPAC 6-(furan-2-il)piridina-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 173.171
PubChem CID 24729675
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%