Learn More
Ácido tioéter amido sulfónico 6:2-fluorotelómero, TRC
Código de producto. 30407517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30407517 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30407517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF29086510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6:2-Fluorotelomer Thioether Amido Sulfonic Acid
CAS 62880-95-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H18 F13 N O4 S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6:2-Fluorotelomer Thioether Amido Sulfonic Acid, 6:2 FtTAoS, 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl-, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl)thio]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-[[3-[(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)thio]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl-1-propanesulfonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18F13NO4S2/c1-9(2,7-35(31,32)33)29-8(30)3-5-34-6-4-10(16,17)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h3-7H2,1-2H3,(H,29,30)(H,31,32,33)
SMILES CC(C)(CS(=O)(=O)O)NC(=O)CCSCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2-metil-2-[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctilsulfanil)propanoilamino]propano-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 587.417
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.047
Porcentaje de pureza >95