Learn More
6,2'-Dihydroxyflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16484947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16484947 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16484947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6628
MedChemExpress 6,2'-Dihydroxyflavone is a novel antagonist of GABAA receptor.
6,2'-Dihydroxyflavone is a novel antagonist of GABAA receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,2'-Dihydroxyflavone
CAS 92439-20-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2O)OC3=CC=C(O)C=C13
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation