Learn More
6-(2-clorofenil)-6-(metilamino)-2-ciclohexen-1-ona, TRC
Código de producto. 30352978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30352978 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30352978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37841025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2-Chlorophenyl)-6-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one
CAS 79499-56-2
Fórmula molecular C13H14ClNO
Cantidad 25 mg
Sinónimo Ketamine Impurity 1
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClNO/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-4,6-8,15H,5,9H2,1H3
SMILES CNC1(CCC=CC1=O)c2ccccc2Cl
Nombre IUPAC 6-(2-clorofenil)-6-(metilamino)ciclohex-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 235.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0764