Learn More
6-(2-clorofenil)-6-(metilamino)-2-ciclohexen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(2-Chlorophenyl)-6-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one |
| CAS | 79499-56-2 |
| Fórmula molecular | C13H14ClNO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Ketamine Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14ClNO/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-4,6-8,15H,5,9H2,1H3 |
| SMILES | CNC1(CCC=CC1=O)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 6-(2-clorofenil)-6-(metilamino)ciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 235.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0764 |