Learn More
Clorhidrato de 6-(2-clorobencil)-4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3-c]piridina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 6-(2-clorobencil)-4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3-c]piridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 2985091-68-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 Cl N S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride Imp. F (EP), Ticlopidine Imp. F (EP), 6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity F as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3ccsc3C2 |
| Nombre IUPAC | 6-[(2-clorofenil)metil]-5,7-dihidro-4H-tieno[2,3-c]piridina;clorhidrato |
| Mostrar más |