Learn More
Sal disódica del éster bis-N-sulfosuccinimidilo del ácido 6-[2-biotinilamidoetil]-ditiopropionamido]-4,8-diaza-5,7-dicetoundecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[2-Biotinylamidoethyl]-dithiopropionamido]-4,8-diaza-5,7-d |
| CAS | 1044220-56-5 |
| Fórmula molecular | C32 H42 N8 O19 S5 . 2 Na |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-[2-Biotinylamidoethyl]-Dithiopropionamido]-4,8-Diaza-5,7-Diketoundecanoic Acid, Bis-N-Sulfosuccinimidyl Ester Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H44N8O19S5.2Na/c41-20(4-2-1-3-17-26-16(15-60-17)36-32(51)38-26)33-10-12-62-61-11-7-21(42)37-27(28(47)34-8-5-24(45)58-39-22(43)13-18(30(39)49)63(52,53)54)29(48)35-9-6-25(46)59-40-23(44)14-19(31(40)50)64(55,56)57;;/h16-19,26-27H,1-15H2,(H,33,41)(H,34,47)(H,35,48)(H,37,42)(H2,36,38,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18?,19?,26-,27?;;/m0../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCNC(=O)C(NC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C(=O)NCCC(=O)ON4C(=O)CC(C4=O)S(=O)(=O)[O-])C1=O |
| Nombre IUPAC | disodio;1-[3-[[2-[3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]etildisulfanil]propanoilamino]-3-[[3-(2,5-dioxo-3-sulfonatopirrolidin-1-il)oxi-3-oxopropil]amino]-3-oxopropanoil]amino]propanoiloxi]-2,5-dioxopirrolidin-3-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 1049.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1048.0965 |