Learn More
Clorhidrato del ácido 6-(2-aminoetilamino)-7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30052130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052130 100 mg 100 miligramos
30050302 25 mg 25 miligramos
30461074 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052130 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0018.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato del ácido 6-(2-aminoetilamino)-7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2-Aminoethylamino)-7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 528851-30-1
Nombres de analitos o componentes 6-(2-Aminoethylamino)-7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H16 Cl N3 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-(2-Aminoethylamino)-7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16ClN3O3.ClH/c16-11-6-13-9(5-12(11)18-4-3-17)14(20)10(15(21)22)7-19(13)8-1-2-8;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
SMILES Cl.NCCNc1cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c2cc1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-(2-aminoetilamino)-7-cloro-1-ciclopropil-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 358.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0647 g/mol