Learn More
6-(2,4-difluorofenoxi)-8-metil-2-(metiltio)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(2,4-Difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylthio)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| CAS | 449811-12-5 |
| Fórmula molecular | C15H11F2N3O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11F2N3O2S/c1-20-13-8(7-18-15(19-13)23-2)5-12(14(20)21)22-11-4-3-9(16)6-10(11)17/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CSc1ncc2C=C(Oc3ccc(F)cc3F)C(=O)N(C)c2n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 335.33 |