Learn More
6-(2,4-difluorofenoxi)-8-metil-2-(metilsulfonil)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(2,4-Difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| CAS | 449808-50-8 |
| Fórmula molecular | C15H11F2N3O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-(2,4-difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylsulfonyl)-, 6-(2,4-Difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11F2N3O4S/c1-20-13-8(7-18-15(19-13)25(2,22)23)5-12(14(20)21)24-11-4-3-9(16)6-10(11)17/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)C(=Cc2cnc(nc12)S(=O)(=O)C)Oc3ccc(F)cc3F |
| Peso molecular (g/mol) | 367.33 |