Learn More
6-(2,4-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30052406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30052406 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30052406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-(2,4-Diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
CAS 38943-76-9
Nombres de analitos o componentes 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Lamotrigine Imp. G (EP), Lamotrigine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-4-1-2-5(6(11)3-4)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 6-(2,4-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 256.09
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0079 g/mol