Learn More
Ácido 6-(2,3-Difluorofenil)picolinico, TRC
Código de producto. 30379239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379239 1 g
30369050 250 mg
30377217 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4510301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887983-10-0
Fórmula molecular C12H7F2NO2
Peso molecular (g/mol) 235.19
Nombre IUPAC 6-(2,3-difluorofenil)piridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cccc(n1)c2cccc(F)c2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2,3-Difluorophenyl)picolinic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7F2NO2/c13-8-4-1-3-7(11(8)14)9-5-2-6-10(15-9)12(16)17/h1-6H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0445