Learn More
6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5(2H,4H)-diona, Mikromol™
Código de producto. 30051287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051287 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051287 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5(2H,4H)-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
CAS 661463-79-2
Nombres de analitos o componentes 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lamotrigine Imp. D (EP), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Lamotrigine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2N3O2/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(15)12-9(16)14-13-7/h1-3H,(H2,12,14,15,16)
SMILES Clc1cccc(C2=NNC(=O)NC2=O)c1Cl
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-2H-1,2,4-triazina-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 258.06
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.9759 g/mol