Learn More
Ácido (6-{2-[3-(4-fenilcarbamoil)-5-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-4-fenil-d5-pirrol-1-il]-etil}-2,2-dimetil-[1,3]-dioxano-4-il)-acético, éster terc-butílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6-(2-[3-(4-Phenylcarbamoyl)-5-(4-fluoro-phenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-d5-pyrrol-1-yl]-ethyl)-2,2-dimethyl-[1,3]-dioxane-4-yl)-acetic Acid','tert-Butyl Ester |
| CAS | 265989-34-2 |
| Fórmula molecular | C40H42D5FN2O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenyl-d5-amino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H47FN2O5/c1-26(2)36-35(38(45)42-30-16-12-9-13-17-30)34(27-14-10-8-11-15-27)37(28-18-20-29(41)21-19-28)43(36)23-22-31-24-32(47-40(6,7)46-31)25-33(44)48-39(3,4)5/h8-21,26,31-32H,22-25H2,1-7H3,(H,42,45)/i8D,10D,11D,14D,15D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c(C(=O)Nc3ccccc3)c(C(C)C)n(CCC4CC(CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O4)c2c5ccc(F)cc5 |
| Nombre IUPAC | 2-[6-[2-[2-(4-fluorofenil)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 659.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 659.3783 |