Learn More
Éster metílico del ácido 6-[[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]amino]-6-oxo-hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-((2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)amino)-6-oxo-hexanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1435490-39-3 |
| Fórmula molecular | C17H25NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO5/c1-21-14-9-8-13(12-15(14)22-2)10-11-18-16(19)6-4-5-7-17(20)23-3/h8-9,12H,4-7,10-11H2,1-3H3,(H,18,19) |
| SMILES | COC(=O)CCCCC(=O)NCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 6-[2-(3,4-dimetoxifenil)etilamino]-6-oxohexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 323.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1733 |