Learn More
6-(2,2,2-Trifluoroetoxi)pirimidina-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30427862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427862 100 mg 100 miligramos
30415408 1 g -
30423944 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT269391100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1439896-74-8
Fórmula molecular C7H5F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.12
Nombre IUPAC 6-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirimidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cc(OCC(F)(F)F)ncn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-4-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3N2O3/c8-7(9,10)2-15-5-1-4(6(13)14)11-3-12-5/h1,3H,2H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0252