Learn More
Ácido 6-(2,2,2-trifluoroetoxi)nicotínico, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772123 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10243422 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772123 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF04860CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 175204-90-7
Fórmula molecular C8H6F3NO3
Peso molecular (g/mol) 221.135
Número MDL MFCD00110708
Clave InChI GZOOLXWQKURRPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-2,2,2-trifluoroethoxy nicotinic acid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoroethoxy pyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy, 6-2,2,2-trifluoro-ethoxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy, maybridge3_005082, pubchem17425, 6-2,2,2 trifluroethoxy nicotinic acid, 6-2,2,2 trifluoroethoxy nicotinic acid
PubChem CID 2781028
Nombre IUPAC ácido 6-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(2, 2, 2-Trifluoroethoxy)nicotinic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.13
Porcentaje de pureza 95%