Learn More
Ácido 6-(1H-pirazol-1-il)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497017 250 mg 250 miligramos
15487017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34104.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 253315-22-9 | C9H7N3O2 | 189.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253315-22-9
Fórmula molecular C9H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00140749
Clave InChI QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-1h-pyrazol-1-yl nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazolylpyridine-3-carboxylic acid, pyrazolylnicotinicacid, 6-pyrazol-1-ylnicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinicacid, 6-pyrazole-1-yl-nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1yl nicotinic acid
PubChem CID 2763614
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Punto de fusión 272°C to 274°C
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 6-(1H-pirazol-1-il)piridina-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.2
Porcentaje de pureza 97%