Learn More
6,13-pentacenodiona-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,13-Pentacenedione-d12 |
| CAS | 68234-48-0 |
| Fórmula molecular | C22D12O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6,13-Pentacenequinone-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMILES | O=C1C2=C([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3C([2H])=C2C(C4=C([2H])C5=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C5C([2H])=C41)=O |
| Nombre IUPAC | pentaceno-6,13-diona-d12 |
| Peso molecular (g/mol) | 320.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.16 |